Learn More
Melford Meropenem trihidrato
Código de producto. 30018489
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018489 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30018489 Proveedor Melford N.º de proveedor M625001.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Meropenem es un antibiótico de amplio espectro.
Meropenem es un antibiótico de amplio espectro. Es un antibiótico carbapenémico que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana. Actúa uniéndose a las proteínas transportadoras de penicilina (PBP), enzimas implicadas en las etapas finales de la síntesis de peptidoglicano en la pared celular bacteriana. Esta interferencia conduce a la inestabilidad estructural y eventual lisis celular.
El meropenem puede utilizarse como herramienta para estudiar los patrones de susceptibilidad de las bacterias a los antibióticos o como agente selectivo en medios de cultivo para aislar bacterias sensibles a este antibiótico.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meropenem Trihydrate
CAS 119478-56-7
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C17H25N3O5S-3H2O