Learn More
Thermo Scientific Chemicals Meropenem trihidrato
Código de producto. 16130901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16130901 1 g 1 g
16691842 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16130901 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 462810010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.60€
    74.65€ / 1 g
    Ahorro 7.95€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 119478-56-7
Fórmula molecular C17H31N3O8S
Peso molecular (g/mol) 437.51
Clave InChI CTUAQTBUVLKNDJ-TXBRDXQXSA-N
Nombre IUPAC ácido (4R)-3-{[(3S,5S)-5-(dimetilcarbamoil)pirrolidin-3-il]sulfanil}-6-[(1S)-1-hidroxietil]-4-metil-7-oxo-1-azabiciclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxílico trihidrato
SMILES O.O.O.C[C@H](O)C1C2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Meropenem trihydrate
Punto de ebullición 627.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.51