Learn More
Nafcilina, sal sódica, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15927452 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
15927452 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 15927452 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1185100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 985-16-0
Forma física Sólido
Fórmula molecular (2S,5R,6R)-6-{[(2-Ethoxy-1-naphthalenyl)carbonyl]amino}-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid sodium salt; 6-(2-Ethoxy-1-naphthamido)penicillin sodium salt
Industry Type ANTIBIÓTICOS
Cantidad 100 mg
Grado Estándar analítico