Learn More
Thermo Scientific™ Enfriadores con circulación Merlin™
Código de producto. 15681515 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de refrigeración:
Hasta 1.300 vatios
Hasta 2156 vatios
Hasta 4282 vatios
Tipo de bomba:
CP55 (bomba centrífuga)
PD2 (bomba de desplazamiento positivo)
T1 (bomba de turbina)
Requisitos eléctricos:
230 V, 50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de refrigeración Tipo de bomba Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
15681515 Hasta 4282 vatios CP55 (bomba centrífuga) 230 V, 50 Hz cada uno
15493045 Hasta 4282 vatios PD2 (bomba de desplazamiento positivo) 230 V, 50 Hz cada uno
15117616 Hasta 1.300 vatios PD2 (bomba de desplazamiento positivo) 230 V, 50 Hz cada uno
15193785 Hasta 2156 vatios T1 (bomba de turbina) 230 V, 50 Hz cada uno
10315308 Hasta 2156 vatios PD2 (bomba de desplazamiento positivo) 230 V, 50 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15681515 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 266226024000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16080.00€
    15300.00€ / paquete de 1
    Ahorro 780.00€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Ahorre un espacio valioso gracias a los compactos enfriadores refrigerados de baja temperatura Merlin que proporcionan un suministro continuo de 1000 a 4300 vatios de capacidad de refrigeración para aplicaciones críticas.
Ahorre un valioso espacio con los enfriadores refrigerados de baja temperatura Thermo Scientific™ Merlin compactos. Estos enfriadores prolongadores de la temperatura ofrecen un suministro constante de 1000 a 4300 vatios de capacidad de enfriamiento para aplicaciones críticas.
Los enfriadores con circulación Thermo Scientific Merlin son perfectos para aplicaciones que requieren la desaparición del calor en un amplio rango de temperatura. Con cinco opciones de capacidad de enfriamiento distintas y un rango de temperatura de ‑15° a +35 °C, la serie de enfriadores Merlin proporciona un enfriamiento potente y un diseño compacto y de total confianza. Los enfriadores de circulación Merlin cuentan con una amplia variedad de opciones, incluidas diversas de bombeo, paquetes de comunicación e indicadores de nivel / caudal bajo, y se pueden configurar para ajustarse a muy distintos requisitos de aplicación.
  • La conformidad global garantiza la seguridad del usuario
  • Controlador digital fácil de usar
  • El depósito translúcido permite visualizar rápidamente el nivel de líquidos
  • La rejilla extraíble permite un mantenimiento preventivo rápido y sencillo
Recomendada para:
  • Biotecnología
  • Sector farmacéutico
  • Láser
  • Laboratorio
  • Instrumental analítico
  • Impresión
  • Semiconductores
  • Industrial
  • Medicina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE
Comunicaciones RS232, arranque remoto, alarmas de nivel bajo y flujo bajo
Capacidad de refrigeración Hasta 4282 vatios
Tipo de bomba CP55 (bomba centrífuga)
Intervalo de temperatura De -15 °C a +35 °C
Modelo Merlin M150 LR L/LF
Capacidad de la bomba 10 gpm a 22 psi (37,9 l/min) a 1,7 bar)
Refrigerante R134A
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tipo de conexión RS 232