Learn More
Merimepodib, MedChemExpress
Código de producto. 16495948
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495948 10 mg 10 miligramos
16482097 50 mg 50 miligramos
16478577 5 mg 5 miligramos
16406386 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495948 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13986
MedChemExpress Merimepodib (VX-497) is a noncompetitive and oral inhibitor of inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) with broad spectrum antiviral activities.
Merimepodib (VX-497) is a noncompetitive and oral inhibitor of inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) with broad spectrum antiviral activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Merimepodib
Forma física Solid
CAS 198821-22-6
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H24N4O6
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo VX-497 MMPD
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (68.51 mM)
SMILES O=C(O[C@@H]1COCC1)NCC2=CC=CC(NC(NC3=CC=C(C4=CN=CO4)C(OC)=C3)=O)=C2
Peso molecular (g/mol) 452.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.46
Porcentaje de pureza 98.55%