Learn More
Mericitabine, MedChemExpress
Código de producto. 16460117
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16460117 50 mg 50 miligramos
16426467 5 mg 5 miligramos
16403738 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16460117 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10240
 Artículo restringido
MedChemExpress Mericitabine (RG 7128; R-7128) is a nucleoside inhibitor of the HCV NS5B polymerase that acts as an RNA chain terminator and prevents elongation of RNA transcripts during replication.
Mericitabine (RG 7128
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mericitabine
CAS 940908-79-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H26FN3O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo RG 7128 R-7128 PSI 6130 diisobutyrate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (250.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(C=CN1[C@@H]([C@@](C)([C@@H]2OC(C(C)C)=O)F)O[C@@H]2COC(C(C)C)=O)N
Peso molecular (g/mol) 399.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.41
Porcentaje de pureza 99.47%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus