Learn More
Mergetpa, Comisión de la Verdad y la Reconciliación
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mergetpa |
| CAS | 77102-28-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7 H15 N3 O2 S2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-[[2-[(Aminoiminomethyl)amino]ethyl]thio]-2-(mercaptomethyl)propanoic Acid, (±)-2-(Mercaptomethyl)-3-(guanidinoethylthio)propionic Acid, DL-2-(Mercaptomethyl)-3-(guanidinoethyl)thiopropanoic Acid, MERGETPA, Plummer's Carboxypeptidase Inhibitor |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15N3O2S2/c8-7(9)10-1-2-14-4-5(3-13)6(11)12/h5,13H,1-4H2,(H,11,12)(H4,8,9,10) |
| SMILES | NC(=N)NCCSCC(CS)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(2-guanidinoetilsulfanilmetil)-3-sulfanilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 237.34 |
| Mostrar más |