Learn More
Meretoxilina procaína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Procaine Merethoxylline |
| CAS | 60064-28-0 |
| Fórmula molecular | C15 H21 Hg N O7 . C13 H20 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Merethoxylline Procaine, Mercurate(1-), [3-[[2-(carboxylatomethoxy)benzoyl-κO]amino]-2-(2-methoxyethoxy)propyl-κC]hydroxy-, hydrogen, compd. with 2-(diethylamino)ethyl 4-aminobenzoate (1:1:1), Mercurate(1-), [3-[[2-(carboxylatomethoxy)benzoyl-κO]amino]-2-(2-methoxyethoxy)propyl-κ |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20NO6.C13H20N2O2.Hg.H2O/c1-11(21-8-7-20-2)9-16-15(19)12-5-3-4-6-13(12)22-10-14(17)18;1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;;/h3-6,11H,1,7-10H2,2H3,(H,16,19)(H,17,18);5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;;1H2/q;;+1;/p-1 |
| SMILES | CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1.COCCOC(CNC(=O)c2ccccc2OCC(=O)O)C[Hg]O |
| Nombre IUPAC | [3-[[2-(carboximetoxi)benzoil]amino]-2-(2-metoxietoxi)propil]-hidroximercurio; 4-aminobenzoato de 2-(dietilamino)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 764.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 765.255 |