Learn More
Estándar de mercurio para ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16311166 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
Tamaño de la unidad:
30 ml
16311166 30 mL 30 ml
1 options
Los productos indicados contienen mercurio. No ponga productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se reciclarán o desecharán como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados por leyes locales, estatales o federales.
Código de producto. 16311166 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLHG42M
Los productos indicados contienen mercurio. No ponga productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se reciclarán o desecharán como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados por leyes locales, estatales o federales.
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Hg1000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7697-37-2
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular HNO3
Número MDL MFCD00011349
Técnica ICP-MS
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Standard Solution
Clave InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Tipo ICP/ICP-MS Standard
SMILES O[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC ácido nítrico
Solvent or Matrix 10% HNO3
Peso molecular (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Cantidad 30 mL
ChEBI CHEBI:48107
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, mercury
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio