Learn More
Solución estándar de mercurio, para AAS, solución, 1 mg/ml de Hg en 10 % de HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10710901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
10710901 100 mL 100 ML
10420861 500 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10710901 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 196121000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.05€
    49.50€ / 100 ml
    Ahorro 3.55€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 7783-34-8 | H2HgN2O7 | 342.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para espectroscopía de adsorción atómica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Mercury standard solution
Nombre de nota 1 mg/ml Hg in 10% HNO3
Envase Frasco de plástico
CAS 7783-34-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Densidad 1.0200g/mL
Gravedad específica 1.02
Forma física Polvo, granulado o trozos
Fórmula molecular H2HgN2O7
Concentración 990 to 1010 μg/mL of Hg(2+) in 2 to 5% HNO3
Número MDL MFCD00149736
Color Negro a gris
Punto de fusión -3.0°C
Punto de ebullición 101.0°C
Solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Clave InChI KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Nombre IUPAC mercurio(2+); dinitrato; hidrato
Peso molecular (g/mol) 342.62
PubChem CID 3084029
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.62
Grado AAS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Mercury atomic absorption standard solution, 1 mg/ml Hg in 10% HNO3
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.