Learn More
Solución de metal estándar de mercurio 1000 ppm, para ICP, solución de HNO3 1 M, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosSpecifica
Specifica
| Envase | Frasco de plástico HDPE |
| CAS | 7783-34-8 |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | H2HgN2O7 |
| Número MDL | MFCD00149736 |
| Color | Incolora |
| pH | 1 |
| Clave InChI | KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.[Hg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
| Nombre IUPAC | mercurio(2+); dinitrato; hidrato |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Mercury solution 1000 ppm, standard metal solution in approx. 1M nitric acid
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, Mercuric nitrate
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?