Learn More
Estándar de mercurio: Hg a 1000 μg/g en aceite de hidrocarburo, VHG™
Descripción
Estándar de mercurio: Hg a 1000 μg/g en aceite de hidrocarburo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mercury |
| CAS | 7439-97-6 |
| Métodos | ICP/XRF/RDE |
| Nombres de analitos o componentes | Mercury |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | Hg |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Mercury, Hydrargyrum, Quicksilver, Metallic mercury, Liquid silver |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Hg |
| SMILES | [Hg] |
| Mostrar más |