Learn More
Estándar de mercurio para ICP, 10μ g/ml en 5 % HNO3, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11989532 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11989532 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 11989532 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLHG21AY
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Hg10 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7439-97-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificado de análisis El Certificado de Análisis de Garantía informa hasta 30 elementos a nivel ppb.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Fórmula molecular Hg
Número MDL MFCD00011035
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [Hg]
Nombre IUPAC mercurio
Solvent or Matrix 5% HNO3
Peso molecular (g/mol) 200.59
PubChem CID 23931
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:16170
Grado Assurance
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 10 µg/mL Mercury
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio