Learn More
Muestra de control de calidad de mercurio en el agua potable, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15668205 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 mL
Tamaño de la unidad:
15 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15668205 15 mL 15 ml
1 options
Código de producto. 15668205 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor 666
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Muestra de control de calidad de mercurio en el agua potable, 15 ml, SPEX CertiPrep™. Certificación ISO Guía 34
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Muestra de control de calidad de mercurio
  • Muestra de agua potable
  • Volumen de 15 ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury QC Sample
Nombre de nota Rendimiento de hasta 1L tras dilución
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Material de referencia certificado
Cantidad 15 mL
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio