Learn More
Tiocianato de mercurio (II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mercury(II) Thiocyanate |
| CAS | 592-85-8 |
| Fórmula molecular | C2N2S2Hg |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Mercuric Isothiocyanate, Mercuric Sulfocyanate, Mercuric Sulfocyanide, Mercuric Thiocyanate, Mercury Di(thiocyanate), Mercury Thiocyanate (Hg(SCN)2) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2CHNS.Hg/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | N#CS.N#CS.[Hg] |
| Nombre IUPAC | mercurio(2+);ditiocianato |
| Peso molecular (g/mol) | 316.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.9209 |