Learn More
Tiocianato de mercurio(II), extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10607422 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10607422 25 g Jarra de plástico para polvo 25 GR
1 options
Código de producto. 10607422 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/3300/46
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 165°C
CAS 592-85-8
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C4HgK2N4S4
Número MDL 11039
Clave InChI HWXOCCNUUYRBKP-UHFFFAOYSA-J
SMILES [K+].[K+].[Hg++].[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N.[S-]C#N
Nombre IUPAC mercury(2+) dipotassium tetrakis(cyanosulfanide)
Peso molecular (g/mol) 511.10
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.75g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(II) thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.