Learn More
Sulfato de mercurio(II), BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10702622 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
2,5 l
Código de producto.
10702622 2,5 l
1 options
Código de producto. 10702622 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 7135.2500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
Punto de fusión 850°C
CAS 7783-35-9
Cantidad 2.5 L
Fórmula molecular HgO4S
Número MDL MFCD00011047
Clave InChI DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC mercurio(2+) sulfato
Peso molecular (g/mol) 296.65
Identificación Passes Test
Densidad 6.47 g/cm³ (25°C)