Learn More
Sulfuro de mercurio(II), negro, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382088
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382088 25 g 25 g
11372088 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012992.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1344-48-5 | HgS | 232.65 g/mol
Mercury(II) sulfide is used in paint, sealing wax and preservatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1344-48-5
Fórmula molecular HgS
Peso molecular (g/mol) 232.65
Número MDL MFCD00011046
Clave InChI LGZXYFMMLRYXLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercuric sulfide, mercury ii sulfide, vermilion, mercuric sulfide red, almaden, cinnabar, ethiops mineral, mercury sulfide, red cinnabar, mercury sulphide
PubChem CID 62402
Nombre IUPAC sulfanilidenomercurio
SMILES [S--].[Hg++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) sulfide
Punto de fusión 583.5°C (sublimation)
Color Negro
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Índice Merck 14,5888
Información de solubilidad Soluble in water (0.00001g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.65
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Densidad 7.70 g/mL