Learn More
Sulfato de mercurio(II), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15667280 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
250 g
500 g
3 kg
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
250 g
3 Kg
50 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15667280 250 g 250 g
15657280 10 g 10 g
15697280 50 g 50 g
15647280 100 g 100 g
15687280 500 g 500 g
15677280 3 kg 3 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15667280 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 83384250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. pa, reactivo ACS, ≥ 99,0% (titulación por precipitación)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-35-9
Fórmula molecular HgO4S
Peso molecular (g/mol) 296.65
Número MDL MFCD00011047
Clave InChI DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
Nombre IUPAC mercurio(2+); sulfato
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) sulfate
Cantidad 250 g
Fórmula lineal HgSO4
Número UN UN1645
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.65g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (precipitation titration)