Learn More
Sulfato de mercurio(II), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15690940 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
6 x 250 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15690940 6 x 250 g paquete de 6
15680940 250 g 250 g
15670940 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15690940 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 100296X250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
puriss., ≥ 98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-35-9
Fórmula molecular HgO4S
Peso molecular (g/mol) 296.65
Número MDL MFCD00011047
Clave InChI DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
PubChem CID 24544
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(Ii) Sulfate
Cantidad 6 x 250 g
Fórmula lineal HgSO4
Número UN UN1645
Nombre IUPAC mercurio(2+) sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.65
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado puriss.