Learn More
Mercury(II) sulfate, ≥99.0% (precipitation titration), Purum p.a., Honeywell™
Código de producto. 15677270 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15677270 250 g Poly bottle 250 g
1 options
Código de producto. 15677270 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 83372250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a.,≥99.0% (precipitation titration)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) sulfate
CAS 7783-35-9
Color Blanco
pH Acidic
Forma física Crystalline
Cantidad 250 g
Fórmula molecular HgO4S
Fórmula lineal HgSO4
Número MDL MFCD00011047
Número UN UN1645
Sinónimo mercury ii sulfate, mercuric sulfate, mercury sulphate, mercury bisulfate, mercury disulfate, mercury persulfate, mercuric sulphate, mercury sulfate hgso4, unii-j4l3ppg58i, mercuric bisulphate
Clave InChI DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC mercurio(2+); sulfato
Peso molecular (g/mol) 296.65
PubChem CID 24544
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.65g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (precipitation titration)
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Densidad 7.56g/cu.cm at 20°C