Learn More
Yoduro de plata y mercurio(II), Thermo Scientific™
Código de producto. 11323718
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11323718 5 g 5 g
11333718 25 g 25 g
11343718 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11323718
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039306.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-03-4
Fórmula molecular Ag2HgI4
Peso molecular (g/mol) 923.94
Número MDL MFCD00046160
Clave InChI YNTJRFXPYRRRKS-UHFFFAOYSA-J
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) silver iodide
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Número UN UN2025
Formula Weight (peso de la fórmula) 923.95
Sensibilidad Light sensitive