Learn More
Mercurio(II) seleniuro, 99,9% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368107 2 g 2 g
11358107 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022878.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20601-83-6 | HgSe | 279.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20601-83-6
Fórmula molecular HgSe
Peso molecular (g/mol) 279.56
Número MDL MFCD00049743
Clave InChI YQMLDSWXEQOSPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercury selenide, mercury ii selenide, mercury-selenium complex, mercury monoselenide, mercury 2+ selenide, mercury ii selenide trace metals basis 1g
PubChem CID 88609
Nombre IUPAC selanilidenomercurio
SMILES [Se]=[Hg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) selenide
Punto de fusión (sublimation)
Color Gris
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2025
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.55
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Densidad 8.21 g/mL