Learn More
Perclorato de mercurio(II) trihidrato, uso con reactivos
Código de producto. 11331738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331738 25 g 25 g
11321738 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11331738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011634.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73491-34-6
Fórmula molecular Cl2H6HgO11
Peso molecular (g/mol) 453.529
Número MDL MFCD00149735
Clave InChI DFJWPGPUWHLJIJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury ii perchlorate trihydrate, mercury perchlorate-water 1/2/3, perchloric acid,mercury 2+ salt, trihydrate 9ci
PubChem CID 53471339
Nombre IUPAC mercurio(2+);diperclorato;trihidrato
SMILES O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Hg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) perchlorate trihydrate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Fórmula lineal Hg(ClO4)2·3H2O
Número UN UN3087
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in benzene and hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.54 (399.49 Anhydrous)
Grado Reactivo