Learn More
Mercury(Ii) Iodide Red, purum p.a, ≥99.0% (RT), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15697270 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15697270 250 g Glass bottle 250 g
15687270 10 g Glass bottle 10 g
15607280 50 g Glass bottle 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15697270 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 83379250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., ACS Reagent, red,≥99.0% (RT)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7774-29-0
Fórmula molecular HgI2
Peso molecular (g/mol) 454.401
Número MDL MFCD00011044
Clave InChI YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
Nombre IUPAC diyodomercurio
SMILES I[Hg]I
Especificaciones
Punto de ebullición 254°C
Nombre del producto químico o material Mercury(II) iodide red
Punto de fusión 259°C
Color Red
Forma física Powder
Cantidad 250 g
Número UN UN1638
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.4g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (RT)
Olor Odorless
Envase Glass bottle