Learn More
Yoduro de mercurio(II), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15602090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15602090 25 g 25 g
15692080 100 g 100 g
15612090 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15602090 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 22109025G
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7774-29-0
Fórmula molecular HgI2
Peso molecular (g/mol) 454.401
Número MDL MFCD00011044
Clave InChI YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
Nombre IUPAC diyodomercurio
SMILES I[Hg]I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(Ii) Iodide
Cantidad 25 g
Fórmula lineal HgI2
Número UN 1638
Información de solubilidad Soluble in Potassium Iodide solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.4g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(II) iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercury diiodide