Learn More
Yoduro de mercurio(II), +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483167 100 g 100 g
11493167 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16130.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7774-29-0 | HgI2 | 454.401 g/mol
Mercury(II) iodide is is used for preparation of Nessler's reagent, used for detection of presence of ammonia. It is a semiconductor material, used in some x-ray and gamma ray detection and imaging devices operating at room temperatures. In veterinary medicine, it is used in blister ointments in exostoses, bursal enlargement, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yoduro de mercurio(II) se utiliza para la preparación del reactivo de Nessler, que se utiliza para la detección de la presencia de amoníaco. Se trata de un material semiconductor, utilizado en algunos dispositivos de detección y adquisición de imágenes de rayos X y rayos gamma a temperatura ambiente. En medicina veterinaria, se utiliza en las pomadas en blíster en exostosis, ampliación de la bursa, etc.
Solubilidad
Insoluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol, éter, acetona, cloroformo, acetato de etilo, aceite de oliva y aceite de ricino.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7774-29-0
Fórmula molecular HgI2
Peso molecular (g/mol) 454.401
Número MDL MFCD00011044
Clave InChI YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
Nombre IUPAC diyodomercurio
SMILES I[Hg]I
Especificaciones
Punto de ebullición 350°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Mercury(II) iodide
Punto de fusión 259°C
Cantidad 100 g
Número UN UN1638
Índice Merck 14,5879
Información de solubilidad Insoluble in water. Slightly soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,ethyl acetate,olive oil and castor oil.
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.4
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 6.28
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(II) iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercuric iodide