Learn More
Bromuro de mercurio(II), reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 12397073 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
12397073 100 g Frasco de vidrio 100 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12397073 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 448121000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Punto de ebullición 322.0°C
Nombre del producto químico o material Mercury(II) bromide
Punto de fusión 236.0°C
CAS 7789-47-1
Cantidad 100 g
Fórmula molecular Br2Hg
Fórmula lineal HgBr2
Índice Merck 15,5942
Sinónimo mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
Información de solubilidad Solubility in water: 0.6g/100mL (25 c). Other solubilities: freely soluble in hcl and hbr, soluble in alcohol and ether, slightly soluble in chloroform
Clave InChI NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
SMILES Br[Hg]Br
Nombre IUPAC dibromomercurio
Peso molecular (g/mol) 360.4
PubChem CID 24612
ChEBI CHEBI:49639
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.4
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Mercury(II) bromide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.