Learn More
Mercury(II) Bromide, ACS Reagent, 98%, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15651720 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15651720 100 g Poly bottle 100 g
1 options
Código de producto. 15651720 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 200085100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, 98%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 322°C
Nombre del producto químico o material Mercury(Ii) Bromide
Punto de fusión 237°C
CAS 7789-47-1
Color Blanco a amarillo
pH 4.5 (at 5.00g/L)
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Fórmula molecular Br2Hg
Fórmula lineal HgBr2
Número MDL MFCD00011040
Número UN UN1634
Sinónimo mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
Clave InChI NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
SMILES Br[Hg]Br
Nombre IUPAC dibromomercurio
Peso molecular (g/mol) 360.4
PubChem CID 24612
ChEBI CHEBI:49639
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.4g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo ACS
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Presión de vapor 1mmHg (136.5°C)
Densidad 6.1g/cu.cm at 25°C