Learn More
Bromuro de mercurio(II), ≥ 99 % (titulación por precipitación), puriss. p.a., reactivo ACS, Honeywell Fluka™™
Código de producto. 15637270 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15637270 50 g Frasco de vidrio 50 g
1 options
Código de producto. 15637270 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 8335350G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
puriss. p.a., reactivo ACS, ≥ 99 % (titulación por precipitación)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 322°C
Nombre del producto químico o material Mercury(II) bromide
Punto de fusión 237°C
CAS 7789-47-1
Color De violeta a blanco
pH 4.5 (at 5.00g/L)
Forma física Solid
Cantidad 50 g
Fórmula molecular Br2Hg
Fórmula lineal HgBr2
Número MDL MFCD00011040
Número UN UN1634
Sinónimo mercuric bromide, mercury dibromide, mercury ii bromide, hgbr2, mercury bromide hgbr2, mercuric dibromide, mercury ii bromide 1:2, hsdb 829, hg2, mercury 2 bromide
Clave InChI NGYIMTKLQULBOO-UHFFFAOYSA-L
SMILES Br[Hg]Br
Nombre IUPAC dibromomercurio
Peso molecular (g/mol) 360.4
PubChem CID 24612
ChEBI CHEBI:49639
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.4g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (precipitation titration)
Grado ACS/puriss. p.a.
Olor Odorless
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor 1mmHg (136.5°C)
Densidad 6.1g/cu.cm at 25°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(II) bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercury dibromide