Learn More
Acetato de mercurio (II), TRC
Código de producto. 30478404
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30478404 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30478404 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22549050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) Acetate
CAS 1600-27-7
Fórmula molecular C4 H6 Hg O4
Cantidad 50 g
Sinónimo Bis(acetyloxy)mercury, Diacetoxymercury, Mercuric Acetate, Mercuric Diacetate, Mercuric(II) Acetate, Mercury Acetate, Mercury Acetate (Hg(O2C2H3)2), Mercury Diacetate, Mercury(2+) Acetate, Mercury(II) Acetate, Mercury(II) Diacetate
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
SMILES CC(=O)O[Hg]OC(=O)C
Nombre IUPAC diacetiloximercurio
Peso molecular (g/mol) 318.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.9972
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.