Learn More
Acetato de mercurio (II), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mercury(II) Acetate |
| CAS | 1600-27-7 |
| Fórmula molecular | C4 H6 Hg O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Bis(acetyloxy)mercury, Diacetoxymercury, Mercuric Acetate, Mercuric Diacetate, Mercuric(II) Acetate, Mercury Acetate, Mercury Acetate (Hg(O2C2H3)2), Mercury Diacetate, Mercury(2+) Acetate, Mercury(II) Acetate, Mercury(II) Diacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | CC(=O)O[Hg]OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | diacetiloximercurio |
| Peso molecular (g/mol) | 318.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.9972 |