Learn More
Acetato de mercurio(II), certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10101770 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10101770 50 g 50 g
10735721 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10101770 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/2652/47
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1600-27-7
Fórmula molecular C4H6HgO4
Peso molecular (g/mol) 318.68
Número MDL 12165
Clave InChI BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC diacetato de mercurio(2+)
SMILES [Hg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 179°C
Color Blanco
pH 4.4
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.67g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercuric acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.