Learn More
Mercury(Ii) Acetate, ACS Reagent, ≥98.0%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15631570 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15631570 5 g Poly Bottle 5 g
15611570 100 g Poly Bottle 100 g
15621570 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15631570 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 1761095G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
ACS reagent,≥98.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1600-27-7
Fórmula molecular C4H6HgO4
Peso molecular (g/mol) 318.68
Número MDL MFCD00012165
Clave InChI BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
Nombre IUPAC mercurio(2+); diacetato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(Ii) Acetate
Punto de fusión 179°C to 182°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Fórmula lineal (CH3COO)2Hg
Número UN UN1629
Beilstein 3563831
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.68g/mol
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder
Densidad 3.27g/cu.cm