Learn More
Acetato de mercurio(II), base de trazas de metal al 99,99 % , Honeywell™
Código de producto. 15635570 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15635570 25 g Frasco de polietileno 25 g
15625570 100 g Frasco de polietileno 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15635570 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 45601225G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
base de trazas de metal al 99,999 %
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1600-27-7
Fórmula molecular C4H6HgO4
Peso molecular (g/mol) 318.68
Número MDL MFCD00012165
Clave InChI BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
Nombre IUPAC mercurio(2+); diacetato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) acetate
Punto de fusión 179°C to 182°C
Color Beige
Cantidad 25 g
Fórmula lineal (CH3COO)2Hg
Número UN UN1629
Beilstein 3563831
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.68g/mol
Porcentaje de pureza 99.999% (trace metals basis)
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder
Densidad 3.27g/cm3