Learn More
Mercury(Ii) Acetate, ≥99.0% (Precipitation Titration), Solstice
Código de producto. 15627270 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15627270 50 g Frasco de polietileno 50 g
15617270 250 g Frasco de polietileno 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15627270 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 8335250G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (precipitation titration)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1600-27-7
Fórmula molecular C4H6HgO4
Peso molecular (g/mol) 318.68
Número MDL MFCD00012165
Clave InChI BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
Nombre IUPAC mercurio(2+); diacetato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) acetate
Punto de fusión 179°C to 182°C
Color Beige
Forma física Powder
Cantidad 50 g
Fórmula lineal (CH3COO)2Hg
Número UN UN1629
Beilstein 3563831
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.68g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (precipitation titration)
Olor Characteristic
Envase Frasco de polietileno