Learn More
Acetato de mercurio(II), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414094 25 g 25 g
11424094 100 g 100 g
11434094 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414094 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12478.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1600-27-7 | C4H6HgO4 | 318.68 g/mol
Mercury(II) acetate is used as a reagent to prepare organomercury compounds and to remove the acetamidomethyl protecting group in organic synthesis. It is also involved in the oxymercuration reactions as well as to prepare dithiocarbonates from thiocarboantes.It finds application as a catalyst in organic synthesis, pharmaceuticals and absorption of ethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de mercurio (II) se utiliza como reactivo en la preparación de compuestos organomercuriosos y la eliminación del grupo de protección de acetamidometilo en síntesis orgánica. También participa en las reacciones de oximercuración, así como en la preparación de ditiocarbonatos a partir de tiocarbonatos. Se aplica como catalizador en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y en la absorción de etileno.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1600-27-7
Fórmula molecular C4H6HgO4
Peso molecular (g/mol) 318.68
Número MDL MFCD00012165
Clave InChI BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
Nombre IUPAC mercurio(2+); diacetato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Hg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(II) acetate
Punto de fusión 179°C to 182°C
Densidad 3.28
Fórmula lineal Hg(OOCCH3)2
Cantidad 25 g
Número UN UN1629
Beilstein 3563831
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5873
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.68
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercury(II) acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, mercury(2+) salt