Learn More
Fluoruro de mercurio(I), +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11399267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399267 10 g 10 g
11389267 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040130.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13967-25-4
Número MDL MFCD00016136
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(I) fluoride
Punto de fusión 570°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Número UN UN2025
Información de solubilidad Hydrolyzes in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 439.18
Porcentaje de pureza ≥97%
Olor Odorless
Densidad 8.73 g/mL