Learn More
Cloruro de mercurio(I), ≥99,5%, Reactivo ACS, Solstice
Código de producto. 15692290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15692290 100 g Frasco de polietileno 100 g
15602300 5 g Frasco de polietileno 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15692290 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 230405100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    174.60€ / 100 g
    Ahorro 23.40€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10112-91-1
Fórmula molecular Cl2Hg2
Peso molecular (g/mol) 472.084
Número MDL MFCD00011043
Clave InChI ZOMNIUBKTOKEHS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo mercurous chloride, calomel, mercury i chloride, mercury chloride hg2cl2, mercury subchloride, dimercury dichloride, calogreen, calotab, chlorure mercureux, ccris 3803
PubChem CID 24956
ChEBI CHEBI:33050
Nombre IUPAC cloromercurio
SMILES Cl[Hg].Cl[Hg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury(I) Chloride
Punto de fusión de 400 °C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Hg2Cl2
Número UN UN2025
Formula Weight (peso de la fórmula) 472,09g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,5 %
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Polvo
Densidad 7,15g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mercury(I) chloride
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Sicherheitshinweis
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: dimercury dichloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.