Learn More
Bromuro de mercurio, TRC
Código de producto. 30475403
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475403 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30475403 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1749855G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercuric bromide
CAS 7789-47-1
Cantidad 5 g
Fórmula molecular Hg Br2
Sinónimo Mercury(II) dibromide
Fórmula InChI InChI=1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES Br[Hg]Br
Nombre IUPAC dibromomercurio
Peso molecular (g/mol) 360.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.8073