Learn More
Bromuro de mercurio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mercuric bromide |
| CAS | 7789-47-1 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula molecular | Hg Br2 |
| Sinónimo | Mercury(II) dibromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2BrH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | Br[Hg]Br |
| Nombre IUPAC | dibromomercurio |
| Peso molecular (g/mol) | 360.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 359.8073 |