Learn More
Estándar AAS de mercurio, Fluka™
Código de producto. 16616232 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
16616232 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 16616232 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor E4033100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Material de referencia certificado, 1000 mg/l de Hg en HNO3 al 10 %
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Nuestros productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercury AAS Standard
Envase Frasco de vidrio
CAS 10045-94-0
pH <2
Punto de fusión 79°C
Cantidad 100 mL
Grado AAS