Learn More
Mercurocromo, 24-27 % mercurio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10308670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10308670 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10553171 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
Código de producto. 10308670 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 190111000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00€
    183.65€ / 100 g
    Ahorro 37.35€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Los productos indicados contienen mercurio. No coloque productos que contengan mercurio en la papelera. Los productos que contienen mercurio se deben reciclar o eliminar como residuos peligrosos. Los productos que contienen mercurio pueden estar regulados según las leyes locales, estatales o federales aplicables. Algunos productos que contienen mercurio no están disponibles para la venta en algunos estados.
CAS: 129-16-8 | C20H8Br2HgNa2O6 | 750.65 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129-16-8
Fórmula molecular C20H8Br2HgNa2O6
Peso molecular (g/mol) 750.65
Número MDL MFCD00013081
Clave InChI QJJYLIJNUFJILQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Merbromin, 2, 7-Dibromo-4-hydroxymercurifluoresceine disodium salt
PubChem CID 54598522
Nombre IUPAC sodio; [2,7-dibromo-9-(2-carboxifenil)-3-hidroxi-6-oxoxanten-4-il]mercurio; hidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)O)[Hg])Br)C(=O)O.O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercurochrome
Punto de fusión >300°C
Color Verde
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 5934
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol,acetone,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 750.65
Porcentaje de pureza 24 to 27% (Hg), 18 to 22.5% (Br2)
Forma física Escamas brillantes, gránulos o cristales
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mercurochrome, 24-27% Mercury
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.