Learn More
Trifluoroacetato de mercurio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mercuric Trifluoroacetate |
| CAS | 13257-51-7 |
| Fórmula molecular | 2(C2HF3O2) . Hg |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Bis(trifluoroacetato)mercury, Bis(trifluoroacetoxy)mercury, Mercury Bis(trifluoroacetate), Mercury(2+) Trifluoroacetate, Mercury(II) Bis(trifluoroacetate), Mercury(II) Trifluoroacetate, Trifluoroacetic Acid Mercury(2+) Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C2HF3O2.Hg/c2*3-2(4,5)1(6)7;/h2*(H,6,7); |
| SMILES | [Hg].OC(=O)C(F)(F)F.OC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | mercurio;ácido 2,2,2-trifluoroacético |
| Peso molecular (g/mol) | 426.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 429.9564 |