Learn More
Yoduro de mercurio, polvo, rojo, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
Código de producto. 15528034 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
125 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15528034 125 g Frasco de polietileno 125 g
1 options
Código de producto. 15528034 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 261004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercuric Iodide
CAS 7774-29-0
Color Rojo
Forma física Polvo
Cantidad 125 g
Fórmula molecular HgI2
Sinónimo mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum
Clave InChI YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L
SMILES I[Hg]I
Nombre IUPAC diyodomercurio
Peso molecular (g/mol) 454.401
PubChem CID 24485
ChEBI CHEBI:49659
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.4
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 6.36kg