Learn More
Ácido mercaptosuccínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410907 25 g 25 g
11420907 100 g 100 g
11478830 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23301.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 70-49-5 | C4H6O4S | 150.148 g/mol
Mercaptosuccinic acid is used in the preparation of mercaptosuccinic acid diethyl ester by reaction with ethanol. It is also used as a brightening agent in metal plating. Further, it serves as an intermediate for the synthesis of corrosion inhibitors, soil fumigants, active pharmaceutical ingredients and electroplating agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido mercaptosuccínico se utiliza en la preparación de éster dietílico de ácido mercaptosuccínico por reacción con el etanol. También se utiliza como agente abrillantador en el chapado de metales. Además, sirve como intermediario para la síntesis de inhibidores de corrosión, fumigantes de suelo, ingredientes farmacéuticos activos y agentes de galvanoplastia.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y acetona. Ligeramente soluble en éter. Insoluble en benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-49-5
Fórmula molecular C4H6O4S
Peso molecular (g/mol) 150.148
Número MDL MFCD00004860
Clave InChI NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo mercaptosuccinic acid, thiomalic acid, 2-thiomalic acid, 2-mercaptosuccinic acid, monomercaptosuccinic acid, butanedioic acid, mercapto, malic acid, 2-thio, mercaptosuccinate, 2-sulfanylsuccinic acid, dl-mercaptosuccinic acid
PubChem CID 6268
ChEBI CHEBI:38705
Nombre IUPAC ácido 2-sulfanilbutanodioico
SMILES C(C(C(=O)O)S)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mercaptosuccinic acid
Punto de fusión 150°C to 155°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1099858
Índice Merck 14,9343
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and acetone. Slightly soluble in ether. Insoluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.15
Porcentaje de pureza 98%