Learn More
Monohidrato de mercaptopurina, Mikromol™
Descripción
Monohidrato de mercaptopurina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Mercaptopurine monohydrate |
| CAS | 6112-76-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 6-Mercaptopurine monohydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H4 N4 S . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 6H-Purine-6-thione, 1,2,3,9-tetrahydro-, hydrate (1:1), 6H-Purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate (9CI), Purine-6-thiol, monohydrate (8CI), 6-Mercaptopurine monohydrate, 9H-Purine-6-thiol hydrate, Mercaptopurine hydrate, 7H-Purine-6-thiol hydrate, Azathioprine Impurity B as Monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4N4S.H2O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5;/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10);1H2 |
| SMILES | O.Sc1ncnc2nc[nH]c12 |
| Nombre IUPAC | 7H-purina-6-tiol;hidrato |
| Mostrar más |