Learn More
Clorhidrado de β-mercaptoetilamina, Fisher BioReagents
Produktkod. 10666765
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Vidrio ámbar
Förpackningsstorlek:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad Envase Förpackningsstorlek
10666765 25 g Vidrio ámbar 25 g
10174904 5 g Vidrio ámbar 5 g
10586764 100 g Vidrio ámbar 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10666765 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP266425
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
La β-Mercaptoetilamina HCl se utiliza como antioxidante en varios procedimientos bioquímicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 156-57-0
Fórmula molecular C2H8ClNS
Peso molecular (g/mol) 113.60
Número MDL MFCD00012904
Clave InChI OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
Nombre IUPAC 2-aminoetanetiol;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NCCS
Specifikationer
Nombre del producto químico o material β-Mercaptoethylamine Hydrochloride
Punto de fusión 66°C
Color Blanco
pH 3.3 to 5.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 2776
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.61
Porcentaje de pureza ∼98%
Forma física Sólido
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Aminoethanethiol hydrochloride
Signalord
  • Atención
Riskkategorier
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Skyddsangivelse
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.