Learn More
Clorhidrado de β-mercaptoetilamina, Fisher BioReagents
Código de producto. 10174904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10174904 5 g Vidrio ámbar 5 g
10666765 25 g Vidrio ámbar 25 g
10586764 100 g Vidrio ámbar 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10174904 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP26645
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La β-Mercaptoetilamina HCl se utiliza como antioxidante en varios procedimientos bioquímicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156-57-0
Fórmula molecular C2H8ClNS
Peso molecular (g/mol) 113.60
Número MDL MFCD00012904
Clave InChI OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
Nombre IUPAC 2-aminoetanetiol;clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Mercaptoethylamine Hydrochloride
Punto de fusión 66°C
Color Blanco
pH 3.3 to 5.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 2776
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.61
Porcentaje de pureza ∼98%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Aminoethanethiol hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.