Learn More
Clorhidrato de β-mercaptoetilamina, ∽ 98 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11398569 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398569 100 g 100 g
11378569 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398569 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210099580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00€
    348.60€ / 100 g
    Ahorro 17.40€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
CAS 156-57-0
Fórmula molecular C2H8ClNS
Peso molecular (g/mol) 113.60
Número MDL MFCD00012904
Clave InChI OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cysteamine hydrochloride, 2-aminoethanethiol hydrochloride, cysteamine hcl, cysteaminium chloride, 2-mercaptoethylamine hydrochloride, 2-mercaptoethylamine hcl, bekaptan, mercaptamine hydrochloride, merkamin hydrochloride
PubChem CID 9082
SMILES [H+].[Cl-].NCCS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Mercaptoethylamine hydrochloride
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽98%
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC 2-aminoetanetiol;clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.6
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • beta-MERCAPTOETHYLAMINE HYDROCHLORIDE
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: mercaptamine hydrochloride